Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 Heating Bath
Código de producto. 15580590 Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
5 L
Incluye:
Placa base
Tensión:
110 V
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15580590
Marca: BUCHI 11B305101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rotavapor heating bath for up to 5 L evaporating flasks and temperatures up to 220°C
  • Efficient and quick heating
  • Use with water up to 95°C
  • Use with oil for temperatures up to 220°C (B-305, 5 L bath only)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Tipo Heating Circulation Bath
Incluye Placa base
Tensión 230 V