Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 Heating Bath
Código de producto. 15550590 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
5 L
Tensión:
110 V
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Incluye:
Placa base
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tensión unitSize Incluye
15550590 1 L 230 V cada uno -
15560590 1 L 230 V cada uno Placa base
15570590 5 L 230 V cada uno -
15580590 5 L 230 V cada uno Placa base
15797092 5 L 110 V cada uno Placa base
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15550590 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11B301001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rotavapor heating bath for up to 5 L evaporating flasks and temperatures up to 220°C
  • Efficient and quick heating
  • Use with water up to 95°C
  • Use with oil for temperatures up to 220°C (B-305, 5 L bath only)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Tipo Heating Circulation Bath
Tensión 230 V