Learn More
BUCHI Rotavapor R-100 Vertical Condenser Glass Assembly
Código de producto. 12628979 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Material (recubrimiento):
Revestimiento de seguridad P+G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material (recubrimiento) unitSize
12628979 Revestimiento de seguridad P+G cada uno
1 options
Código de producto. 12628979
Marca: BUCHI 11057057
Vertical Condenser Glass Assembly for Rotavapor R-100, 1500 cm2. For standard distillations, used with recirculating chiller or tap water. Includes a 1 liter receiving flask, required tubing, and a ball joint clamp.
  • Includes receiving flask (1 L), tubing, and a ball joint clamp
  • Does NOT include an evaporating flask, vacuum seal, vapor duct, or condenser holder
  • For use with Rotavapor R-100, R-3
Especificaciones
Material Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Vertical Condensor
Para utilizar con (equipo) Rotavapor R-100, R-3
Incluye Receiving Flask (1 L), Tubing, and a Ball Joint Clamp
Material (recubrimiento) Revestimiento de seguridad P+G
Volumen (métrico) 1000 mL