Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-100
Código de producto. 15384906 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de condensador:
Condensador de hielo seco
Vertical
Material (recubrimiento):
Recubrimiento de seguridad
Revestimiento de seguridad P+G
Sin revestimiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de condensador Material (recubrimiento) unitSize
15384906 Vertical Revestimiento de seguridad P+G cada uno
15334906 Condensador de hielo seco Recubrimiento de seguridad cada uno
15394896 Vertical Sin revestimiento cada uno
3 options
Código de producto. 15384906
Marca: BUCHI 11100V1121
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Satisfaga las necesidades básicas de las aplicaciones de laboratorio clásicas con este rotavapor. Los sistemas de rotavapor Buchi™ Rotavapor™ R-100 se entregan con la bomba de vacío V-100 regulada mediante la interfaz I-100 e incluyen opcionalmente el chiller recirculante F-100 o F-105.
  • Sistema de rotavapor eficaz para presupuestos limitados
  • El diseño fundamental satisface las necesidades esenciales de evaporación
  • Gran longevidad gracias al material de alta calidad
  • Funcionamiento fiable gracias a un diseño robusto
  • Funcionamiento rápido y ergonómico con mecanismo de elevación manual suave
  • Manipulación de matraz y extracción del conducto de vapor de forma sencilla gracias a Combi-Clip multiuso
  • Funcionamiento sencillo al integrar interfaz, bomba de vacío y chiller recirculante
  • Ampliable con una amplia gama de accesorios y varios conjuntos de vidrio
  • Flexibilidad para utilizar el baño de calentamiento independiente para otras aplicaciones
  • Incluye: Condensador seleccionado, matraces de recepción y evaporación de 1 l y conducto de vapor
  • Todos los accesorios incluidos están listos para su uso inmediato.
Especificaciones
Fondo (métrico) Rotavapor de 502 mm, baño de 326 mm
Descripción Sistema de rotavapor con condensador vertical, revestimiento de seguridad P+G y chiller con recirculación
Altura (métrico) Rotavapor de 898 mm, baño de 219 mm
Tensión 220/240 V
Anchura (métrico) Rotavapor de 617 mm, baño de 285 mm
Capacidad (métrico) 3 kg
Velocidad De 20 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 20°C a 95°C
Pantalla Digital
Para utilizar con (aplicación) Evaporación general de laboratorio
Superficie de refrigeración 1500 cm2
Material (recubrimiento) Revestimiento de seguridad P+G
Incluye Rotavapor™ R-100, bomba de vacío V-100, Interface I-100, baño de calentamiento B-100, cable de alimentación, conjunto de tubos de vacío y de refrigeración necesarios, lista de disolventes, matraces de evaporación y recepción de 1 l, junta de vacío, conducto de vapor, condensador
Tipo de vacío Bomba V-100
Vataje Baño de calentamiento de 1700 W, rotavapor de 30 W, conectado al baño de calentamiento B-100
Tipo de condensador Vertical
Tipo de conjunto de vidrio Vertical
Exactitud de temperatura ±2 °C
Ángulo De 0 a 35° (ajustable)
Certificaciones CE
Tipo Rotary Evaporator System
Modelo 11100V1121
Junta cónica estándar SJ 29/32