Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-100
Código de producto. p-8015220 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de condensador:
Condensador de hielo seco
Vertical
Material (recubrimiento):
Revestimiento de seguridad P+G
Sin revestimiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de condensador Material (recubrimiento) unitSize
15394906 Vertical Sin revestimiento cada uno
15334916 Condensador de hielo seco Revestimiento de seguridad P+G cada uno
15324916 Condensador de hielo seco Sin revestimiento cada uno
3 options
Código de producto. 15394906
Marca: BUCHI 11100V101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Satisfaga las necesidades básicas de las aplicaciones de laboratorio clásicas con este rotavapor. Los rotavapores Buchi™ Rotavapor™ R-100 son capaces de soportar velocidades de rotación ajustables manualmente de 20 a 280 rpm y están equipados con un gato elevador para la elevación manual del matraz de evaporación.
  • Rotavapor eficaz para presupuestos limitados
  • El diseño fundamental satisface las necesidades esenciales de evaporación
  • Gran longevidad gracias al material de alta calidad
  • Funcionamiento fiable gracias a un diseño robusto
  • Funcionamiento rápido y ergonómico con mecanismo de elevación manual suave
  • Manipulación de matraz y extracción del conducto de vapor de forma sencilla gracias a Combi-Clip multiuso
  • Funcionamiento sencillo al integrar interfaz, bomba de vacío y chiller recirculante
  • Ampliable con una amplia gama de accesorios y varios conjuntos de vidrio
  • Flexibilidad para utilizar el baño de calentamiento independiente para otras aplicaciones
  • Incluye: Condensador seleccionado, matraces de recepción y evaporación de 1 l y conducto de vapor
  • Todos los accesorios incluidos están listos para su uso inmediato.
Especificaciones
Fondo (métrico) 502 mm
Altura (métrico) 898 mm
Tensión 220/240 V
Anchura (métrico) 617 mm
Capacidad (métrico) 3 kg
Velocidad De 20 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 20°C a 95°C
Pantalla Digital
Para utilizar con (aplicación) Evaporación general de laboratorio
Superficie de refrigeración 1500 cm2
Material (recubrimiento) Sin revestimiento
Incluye Baño de calentamiento B-100, cable de alimentación, conjunto de tubos de vacío y de refrigeración necesarios, lista de disolventes, matraces de evaporación y recepción de 1 l, junta de vacío, conducto de vapor, condensador
Vataje 30 W, conectado al baño de calentamiento B-100
Tipo de condensador Vertical
Tipo de conjunto de vidrio Vertical
Exactitud de temperatura ±2 °C
Ángulo De 0 a 35° (ajustable)
Certificaciones CE
Tipo Rotary Evaporator
Modelo 11100V101
Junta cónica estándar SJ 29/32