Learn More
Fisherbrand™ Tambor rotativo
Código de producto. 17497632 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
142 tubos (17 mm de diám.)
60 tubos (30 mm de diám.)
76 tubos (26 mm de diám.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
17497632 60 tubos (30 mm de diám.) cada uno
17477632 142 tubos (17 mm de diám.) cada uno
17487632 76 tubos (26 mm de diám.) cada uno
3 options
Código de producto. 17497632
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este tambor rotativo está diseñado para su uso con el agitador rotativo digital de cultivo de tejidos Cel-Gro Fisherbrand™.
  • Para su uso con el agitador rotativo digital de cultivo de tejidos Cel-Gro Fisherbrand™
  • Varios tamaños de tambor disponibles para agitar tubos de diferentes tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 60 tubos (30 mm de diám.)
Tipo de producto Tambor rotativo