Learn More
Testo™ Anemómetro de paletas giratorias
Código de producto. 10427173
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
277 x 105 x 45 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10427173 277 x 105 x 45 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10427173
Marca: Testo™ 0560 4170
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Tipo Anemómetro de paletas
Exactitud ±0,5 m/s
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 277 x 105 x 45 mm
Para utilizar con (aplicación) Medición del flujo volumétrico, la velocidad del flujo y la temperatura
Temperatura (métrico) De -20 a +70 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.