Learn More
Vacuubrand™ Bomba rotativa de paletas RZ 9
Descripción
- Caudales muy altos, incluso con niveles de vacío aproximados al vacío final
- Alta tolerancia al vapor de agua debido al eficiente lastre de gas
- Excelente vacío final, incluso con lastre de gas
- Estanqueidad a prueba de vacío en el apagado; no se necesita válvula antirretrosucción externa
- El gran volumen de aceite permite unos intervalos largos entre cambios de aceite
- Mantenimiento fácil gracias al diseño telescópico
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 2 x 10-3 mbar |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 503 x 156 x 240 mm |
| Tipo de tapón | CEE 7/7 |
| Caudal | 8.9 m3/hr. |
| Tipo de bomba | Bomba de vacío de paletas giratorias |
| Clasificación de carcasa | IP40 |
| Aplicaciones | Cámaras de secado, liofilización, destilación fina al vacío |
| Presión máxima | 1,1 bar |
| Tensión | 230 V |