Learn More
VACUUBRAND™ Bomba rotativa de paletas RE 2.5
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- caudal alto incluso a niveles de vacío alto
- muy buen vacío final incluso con gas ballast
- vacío estanco con la bomba apagada, no es necesaria una válvula antiretorno
- gran volumen de aceite: períodos largos entre los cambios de aceite
- fácil mantenimiento por su diseño telescópico
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 0,3 mbar |
| Tipo de tapón | CEE |
| Caudal | 2.3 m³/hr. |
| Tipo de bomba | Bomba de vacío de paletas giratorias |
| Clasificación de carcasa | IP40 |
| Aplicaciones | Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes |
| Presión máxima | 1,1 bar |
| Tensión | 230 V |