Learn More
VACUUBRAND™ Bomba rotativa de paletas RE 2.5
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17859826
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17859826
Marca: VACUUBRAND™ 20797150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba rotativa de paletas RE 2.5 ofrece un gran rendimiento en un diseño compacto: incluso con el lastre de gas abierto, permiten un vacío final muy bueno.
  • caudal alto incluso a niveles de vacío alto
  • muy buen vacío final incluso con gas ballast
  • vacío estanco con la bomba apagada, no es necesaria una válvula antiretorno
  • gran volumen de aceite: períodos largos entre los cambios de aceite
  • fácil mantenimiento por su diseño telescópico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 0,3 mbar
Tipo de tapón CEE
Caudal 2.3 m³/hr.
Tipo de bomba Bomba de vacío de paletas giratorias
Clasificación de carcasa IP40
Aplicaciones Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 230 V