Learn More
Welch ILMVAC™ Rotary Vane Pump
Código de producto. p-6980064 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
183/220 L/min
96,7/110 L/min
Presión máxima:
35 mbar
60 mbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Presión máxima unitSize
11969078 183/220 L/min 35 mbar cada uno
10285789 96,7/110 L/min 60 mbar cada uno
2 options
Código de producto. 11969078
Marca: Welch ILMVAC™ 322003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Withstands large amounts of water vapor in the vacuum pump’s inlet vapor stream. Welch ILMVAC™ Rotary Vane Pump is low maintenance, compact, and exceptionally quiet.
  • Two stage rotary vane pump
  • High water vapor tolerance (60 mbar for P6Z and 35 mbar for P12Z)
  • Max. leak rate of inlet valve 7x10-5 mbar l/sec
  • Integrated oil control glass
  • High temperature heat dissipation
  • Easy to service and clean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caballos de fuerza 550 w
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 180 x 500 x 280 mm
Modelo P12Z
Peso (métrico) 27 kg
Caudal 183/220 L/min
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de bomba Bomba de vacío de paletas giratorias
Aplicaciones Backing Pump
Presión máxima 35 mbar