Descripción
- Temperatura máxima: 1100 °C
- Tubo de trabajo de vidrio de cuarzo abierto en ambos lados
- Termopar tipo K
- Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan radiación libre
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Accionamiento ajustable de aproximadamente de 2 a 45 rpm
- Unidad de visualización digital para el ángulo de inclinación del horno de tubo rotatorio
- La transmisión sin correa y la carcasa del horno de tipo dividido (temperatura de apertura de < 180 °C) facilitan la extracción del tubo
- Sistema compacto, horno de tubo rotativo colocado en una estructura base con
- Accionamiento manual del husillo con manivela para preajustar el ángulo de inclinación
- Celda y controles integrados
- Ruedecillas
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Control de temperatura | B400 |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 1045 x 2755 x 1655 mm |
| Longitud (métrico) | 750 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 80 mm |
| Peso (métrico) | 570 kg |