Learn More
Nabertherm Horno de tubo rotatorio serie RSRC 1100 con controlador B400
Código de producto. 15958450 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
80 mm
120 mm
Longitud (métrico):
500 mm
750 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15958450 120 mm 500 mm cada uno
15938440 80 mm 500 mm cada uno
15978440 80 mm 750 mm cada uno
15998450 120 mm 750 mm cada uno
15918450 120 mm 1000 mm cada uno
5 options
Código de producto. 15958450
Marca: Nabertherm RR1251C11
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Particularmente adecuado para procesos en los que el material por lotes en funcionamiento continuo se calienta durante un corto tiempo. El horno se coloca ligeramente inclinado calentado hasta la temperatura objetivo. El material pasa a través del área calentada del tubo y cae en el extremo inferior fuera del tubo.
  • Temperatura máxima: 1100 °C
    • Tubo de trabajo de vidrio de cuarzo abierto en ambos lados
    • Termopar tipo K
  • Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan radiación libre
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Accionamiento ajustable de aproximadamente de 2 a 45 rpm
  • Unidad de visualización digital para el ángulo de inclinación del horno de tubo rotatorio
  • La transmisión sin correa y la carcasa del horno de tipo dividido (temperatura de apertura de < 180 °C) facilitan la extracción del tubo
  • Sistema compacto, horno de tubo rotativo colocado en una estructura base con
    • Accionamiento manual del husillo con manivela para preajustar el ángulo de inclinación
    • Celda y controles integrados
    • Ruedecillas
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1100 °C
Control de temperatura B400
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 1045 x 2505 x 1715 mm
Longitud (métrico) 500 mm
Diámetro exterior (métrico) 120 mm
Peso (métrico) 585 kg