Learn More
Nabertherm Horno de tubo rotatorio serie RSRB 120 con controlador P470
Código de producto. 15978270 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
750 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15978270 500 mm cada uno
15988270 750 mm cada uno
15998270 1000 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15978270 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor 001483650
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para el funcionamiento por lotes. La rotación permanente del tubo de trabajo asegura que la carga esté constantemente en movimiento. Debido a la forma especial del reactor de cuarzo con los extremos de tubería cónicos, el lote puede mantenerse en el horno de tubo rotatorio y ser tratado por calor durante largos períodos de tiempo.
  • Temperatura máxima: 1100 °C
  • Termopar tipo K
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Horno de tubo diseñado como modelo de sobremesa con reactor de vidrio de cuarzo que se abre en ambos lados, extremos cónicos
  • El reactor se retira para vaciarlo del horno del tubo rotatorio. Unidad sin correa y carcasa del horno con bisagras (temperatura de apertura de < 180 °C) permite una extracción muy sencilla
  • Accionamiento ajustable de aproximadamente de 2 a 45 rpm
  • Switchgear y unidad de control independientes del horno de tubo en la propia pared o armario de pie
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1100 °C
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 525 x 1145 x 440 mm
Longitud (métrico) 500 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 106 mm
Peso (métrico) 120 kg