Descripción
- Temperatura máxima: 1100 °C
- Termopar tipo K
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Horno de tubo diseñado como modelo de sobremesa con reactor de vidrio de cuarzo que se abre en ambos lados, extremos cónicos
- El reactor se retira para vaciarlo del horno del tubo rotatorio. Unidad sin correa y carcasa del horno con bisagras (temperatura de apertura de < 180 °C) permite una extracción muy sencilla
- Accionamiento ajustable de aproximadamente de 2 a 45 rpm
- Switchgear y unidad de control independientes del horno de tubo en la propia pared o armario de pie
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 525 x 1645 x 440 mm |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |
| Diámetro del tubo de proceso (métrico) | 106 mm |
| Peso (métrico) | 120 kg |