Learn More
Robin™ Agitador rotativo
Descripción
- Velocidad variable de 2 a 25 rpm
- Inclinación ajustable
- Para diámetro de tubo de 17,5, 25 o 32 mm con rotores de tambor adicionales (accesorios)
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 2 a 25 U/min |
| Tensión | 230 V |
| Fondo (métrico) | 21 cm |
| Altura (métrico) | 28 cm |
| Longitud (métrico) | 20 cm |
| Garantía y oferta de servicio | 15 meses |