Learn More
Hirschmann Instruments™ Bomba peristáltica rotarus™ Volume 50
Código de producto. 15395423
Change view
Click to view available options
Canales:
de 1 a 12 (en función del tipo de cabezal de bomba utilizado)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Canales unitSize
15395423 de 1 a 12 (en función del tipo de cabezal de bomba utilizado) cada uno
1 options
Código de producto. 15395423
Marca: Hirschmann Instruments™ 9501362
Facilita pequeños volúmenes de dispensación y altas viscosidades para un bombeo preciso en el laboratorio. La bomba peristáltica Hirschmann Instruments™ rotarus™ Volume 50 proporciona un suministro continuo superior en una bomba dispensadora para una amplia gama de aplicaciones.
  • Cabezales de bomba intercambiables, diseño monocanal y multicanal
  • Cambio rápido de cabezales de bomba sin herramientas
  • Detección automática de cabezal de bomba y manguera con tecnología RFID
  • Panel de control situado directamente en la carcasa de la bomba
  • Pantalla táctil TFT con menú de fácil uso
  • Calibrable
  • Memoria de métodos
  • Funcionamiento con 24 V CC
  • USB e interfaz RS232 para PC Link mediante interfaz (disponible como accesorio)
  • Pueden instalarse cabezales de bomba de otros fabricantes sin dificultad utilizando un adaptador
  • Gama completa de accesorios
Especificaciones
Canales de 1 a 12 (en función del tipo de cabezal de bomba utilizado)
Tipo de motor Motor paso a paso
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 205 x 100 x 220 mm
Peso (métrico) 7,3 kg
Tensión 100/240 VCA
Frecuencia 50/60 Hz