missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Juego Rotarus™ smart 40 con PKF 60-24-3
Click to view available options
Canales:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Bomba de suministro potente smart 40
- Ideal para medios de mayor viscosidad
- Con caja de engranajes planetarios de 2 etapas
- La velocidad se puede programar directamente en el panel y la pantalla táctil TFT de la parte delantera de la carcasa
- Al desbloquear el cabezal de la bomba se logra una carga sencilla y fácil de los tubos.
- Interfaz digital
- Para tubos sin tapón normales con 2,4 mm de grosor de pared
- El cabezal de la bomba está hecho de PPS duradero, un plástico de alto rendimiento con muy alta resistencia al calor, elevada resistencia química y durabilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Aprox. 5 % |
| Certificaciones/conformidad | Directivas sobre maquinaria 2006/42/CE, Directivas sobre CEM 2014/30 CE |
| Canales | 1 |
| Color | Blanco, negro |
| Tipo de control | Pantalla táctil TFT, sin módulo de control externo |
| Caudal | De 5,1 a 560 ml/min por canal |
| Reversible | Sí |
| Control externo | Entrada digital |
| Entrada de control externa | Arranque/parada, dirección de rotación |
| Para utilizar con | Tubos con 2,4 mm de grosor de pared y diámetro interior de entre 4,8 y 6,4 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido