Learn More
Hirschmann™ Juego Rotarus™ smart 30 con PKF 60-16-3
Código de producto. 16457039
Click to view available options
Canales:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16457039
Marca: Hirschmann™ 950113260
Juego de bomba peristáltica de alta calidad que consta de un cabezal de bomba monocanal de la serie PKF 60 y una bomba de alimentación inteligente smart 30, que se puede utilizar en combinación con tubos sin tapón normales.
  • Bomba de suministro preciso smart 30
  • Ideal para medios de baja viscosidad
  • La velocidad se puede programar directamente en el panel y la pantalla táctil TFT de la parte delantera de la carcasa
  • Al desbloquear el cabezal de la bomba se logra una carga sencilla y fácil de los tubos.
  • Interfaz digital
  • Para tubos sin tapón normales con 1,6 mm de grosor de pared
  • El cabezal de la bomba está hecho de PPS duradero, un plástico de alto rendimiento con muy alta resistencia al calor, elevada resistencia química y durabilidad.
Especificaciones
Exactitud Aprox. 5 %
Certificaciones/conformidad Directivas sobre maquinaria 2006/42/CE, Directivas sobre CEM 2014/30 CE
Canales 1
Color Blanco, negro
Tipo de control Pantalla táctil TFT, sin módulo de control externo
Caudal De 2,2 a 1500 ml/min por canal
Reversible Sí
Control externo Entrada digital
Entrada de control externa Arranque/parada, dirección de rotación
Para utilizar con Tubos con 1,6 mm de grosor de pared y diámetro interior de entre 1,6 y 8,0 mm
Material Unidad de bomba: revestimiento de polvo blanco de acero (IP43); Cabezal de bomba: carcasa de PPS
Tipo de motor Motor de CC
N.º de rodillos 3
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Unidad de bomba: 190 x 83 x 220 mm; Cabezal de bomba: 54 x 94 x 106 mm
Longitud global (métrico) Unidad de bomba: 190 mm; Cabezal de bomba: 54 mm
Anchura global (métrico) Unidad de bomba: 83 mm; Cabezal de bomba: 94 mm
Altura global (métrico) Unidad de bomba: 220 mm; Cabezal de bomba: 106 mm
Tensión De 100 a 240 V CA
Vataje 30 W
Amperaje 100 VA