Learn More
Hirschmann™ Rotarus™ PKF 60-16-3
Descripción
- 3 rodillos
- Para tubos de 1,6 mm de grosor de pared
- Solo necesita una placa adaptadora para realizar la conexión entre el cabezal y la unidad de la bomba.
- La tecnología RFID reconoce el cabezal y las unidades de caudal y volumen de la bomba.
- Al desbloquear el cabezal de la bomba se logra una carga sencilla y fácil de los tubos.
- El cabezal de la bomba está hecho de PPS duradero, un plástico de alto rendimiento con muy alta resistencia al calor, elevada resistencia química y durabilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Aprox. 5 % |
| Capacidad (métrico) | De 0,2 a 500 l/min |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 54 x 94 x 106 mm |
| Caudal | Generalmente de 0,04 a 2150 ml/min por canal |
| Para utilizar con | Unidad de bomba y tubos |
| Material | Sulfuro de polifenileno |
| N.º de rodillos | 3 |
| Altura global (métrico) | 106 mm |
| Longitud global (métrico) | 54 mm |
| Mostrar más |