Learn More
Hirschmann™ Cabezal de la bomba multicanal Rotarus™ MKF
Código de producto. 15633516
Change view
Click to view available options
N.º de canales:
8
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de canales unitSize
15633516 8 cada uno
1 options
Código de producto. 15633516
Marca: Hirschmann™ 951108021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso en bombas peristálticas Rotarus.
  • 8 canales
  • 4 rollos
  • Ayuda a un suministro rentable y rápido en caudales elevados
  • Ideal para aplicaciones flexibles
Especificaciones
Modelo MKF 8-4
N.º de canales 8
N.º de rodillos 4