Learn More
Hirschmann™ Rotarus™ MKF 60-16-2-4
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 0,2 a 500 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para tubos sin tapón normales con 1,6 mm de grosor de pared
- 4 rodillos y 2 canales
- Solo necesita una placa adaptadora para realizar la conexión entre el cabezal y la unidad de la bomba.
- La tecnología RFID reconoce el cabezal y las unidades de caudal y volumen de la bomba.
- El funcionamiento del cabezal multicanal es aún más seguro gracias a una protección para los dedos.
- Los resistentes cassettes para tubos con tornillos permiten un ajuste preciso del caudal.
- Las distancias fijas entre los rodillos y el lecho del tubo permiten el uso de tubos de bomba normales sin tapones en un cabezal de bomba multicanal.
- El cabezal de la bomba está hecho de PPS duradero, un plástico de alto rendimiento con muy alta resistencia al calor, elevada resistencia química y durabilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Aprox. 5 % |
| Capacidad (métrico) | De 0,2 a 500 l/min |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 88 x 115 x 98 mm |
| Caudal | Generalmente de 0,1 a 1350 ml/min por canal |
| Para utilizar con | Unidad de bomba y tubos |
| Material | Sulfuro de polifenileno |
| N.º de rodillos | 4 |
| Altura global (métrico) | 98 mm |
| Longitud global (métrico) | 88 mm |
| Mostrar más |