Learn More
Hirschmann™ Juego de adaptadores Rotarus™ PKF 60 para las unidades de volumen de la bomba
Descripción
- Placa de adaptador: PFA
- Pieza de acoplamiento: aluminio
- Conexión de los cabezales de la bomba monocanal de la serie PKF 60 con las unidades de volumen de la bomba Rotarus™
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 108 x 10 x 89 mm |
| Material | POM |
| Altura global (métrico) | 108 mm |
| Longitud global (métrico) | 10 mm |
| Anchura global (métrico) | 89 mm |
| Cantidad | 1 |
| Esterilidad | No estéril |