Learn More
Hirschmann™ Juego de adaptadores Rotarus™ MKF 60
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
98 x 10 x 110 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Placa de adaptador: PFA
- Pieza de acoplamiento: aluminio
- Conexión de los cabezales de la bomba multicanal de la serie MKF 60 con las unidades de caudal, estándar y smart de la bomba Rotarus™
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 98 x 10 x 110 mm |
| Material | POM |
| Altura global (métrico) | 98 mm |
| Longitud global (métrico) | 10 mm |
| Anchura global (métrico) | 110 mm |
| Cantidad | 1 |
| Esterilidad | No estéril |