Learn More
Hettich™ Centrífuga ROTANTA460 R
Descripción
- Modelo ROTANTA 460 R
- Centrífugas de mesa con refrigeración
- Rendimiento mejorado y una amplia gama de accesorios
- funcionamiento rápido y sin problemas para el día a día del laboratorio
- Capacidad máxima de 3 litros por ciclo
- Sin rotor
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN / IEC 61326-1, clase B |
| Capacidad | 4 x 750 mL |
| RCF máx. | 244.000 x g |
| Vel. máx | 15000 rpm |
| Línea de productos | ROTANTA 460 R |
| Refrigerado | Sí |
| Tiempo de actividad | De 1 s a 99 h 59 min, 59 s |
| Intervalo de temperatura | De -20 °C a +40 °C |
| Tipo | Centrífuga |
| Dimensiones (Al x An x F) | 456 x 554 x 706 mm |
| Mostrar más |