missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Rosuvastatin calcium

Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
Rosuvastatin calcium is a potent HMG-CoA reductase inhibitor (IC50 = 5.4 nM). Inhibits cholesterol synthesis in rat hepatocytes in vitro and in vivo. Reduces plasma LDL cholesterol levels. Enhances lentiviral transduction of natural killer cells. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3 R,5 S,6 E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl])-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid hemicalcium salt |
| CAS | 147098-20-2 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | HMG-CoA Reductase Inhibitors |
| Fórmula molecular | C22H27FN3O6S.1⁄2Ca |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 500.57 |
| Pureza | 99% |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido