missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rosmanol, MedChemExpress

Código de producto. 16459308
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16459308 10 mg 10 miligramos
16471748 5 mg 5 miligramos
16403966 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16459308 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN5015

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Rosmanol could inhibit the oxidation of low density lipoprotein (LPL) and significantly inhibit lipopolysaccharide induced iNOS and COX-2 expression, with anti-inflammatory effect.

Rosmanol could inhibit the oxidation of low density lipoprotein (LPL) and significantly inhibit lipopolysaccharide induced iNOS and COX-2 expression, with anti-inflammatory effect.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Rosmanol
CAS 80225-53-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (288.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[C@]2([H])[C@@H](O)C3=C(C(O)=C(O)C(C(C)C)=C3)[C@@]41CCCC(C)(C)[C@]24[H]
Peso molecular (g/mol) 346.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.42
Porcentaje de pureza 96.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.