Learn More
Colofonia, goma, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-191130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2,5 KG
500 g
Código de producto. 10177750
Marca: Thermo Scientific Acros 419175000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8050-09-7 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8050-09-7
Fórmula molecular C20H30O2
Peso molecular (g/mol) 302.46
Número MDL MFCD00132205
Clave InChI RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosin, gum
Acidez 163 to 173mg KOH/g
Punto de fusión 75.0°C to 81.0°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación 180°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,8266
Información de solubilidad Solubility in water: 130mg/l (20°C)
Forma física Trozos cristalinos y polvo