missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies RosetteSep™ Human NK Cell Enrichment Cocktail
Click to view available options
Cantidad:
200 mL de sangre completa
40 mL de sangre completa
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- The RosetteSep™ Human NK Cell Enrichment Cocktail is designed to isolate NK cells from whole blood by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing non-NK cells and red blood cells (RBCs)
- When centrifuged over a buoyant density medium such as RosetteSep™ DM-L (Catalog #15705) or Lymphoprep™ (Catalog #07801), the unwanted cells pellet along with the RBCs
- The purified NK cells are present as a highly enriched population at the interface between the plasma and the buoyant density medium
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | NK Cells |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Isolation |
| Cantidad | 200 mL de sangre completa |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido