missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies RosetteSep™ Human Multiple Myeloma Cell Enrichment Cocktail

Código de producto. p-7217434
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mL de médula ósea
40 mL de médula ósea
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17117681 40 mL de médula ósea 1 set
17177681 200 mL de médula ósea 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17117681 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 15129

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Immunodensity isolation of untouched plasma cells for multiple myeloma research

  • The RosetteSep™ Human Multiple Myeloma Cell Enrichment Cocktail is designed to enrich multiple myeloma cells (B cell and plasma cells) from fresh bone marrow aspirates by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing CD2, CD14, CD33, CD41, CD45RA, CD66b and glycophorin A on red blood cells (RBCs)
  • When centrifuged over a buoyant density medium such as Lymphoprep™ (Catalog #07801), the unwanted cells pellet along with the RBCs
  • The purified multiple myeloma cells are present as a highly enriched population at the interface between the plasma and the buoyant density medium

Especificaciones

Tipo de célula B Cells, Plasma
Para utilizar con (aplicación) Cell Isolation
Cantidad 40 mL de médula ósea
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.