Learn More
STEMCELL Technologies RosetteSep™ Human CD4+ T Cell Enrichment Cocktail
Código de producto. 17107661
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mL de sangre completa
40 mL de sangre completa
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
17107661 40 mL de sangre completa 1 set
15118444 200 mL de sangre completa cada uno
2 options
Código de producto. 17107661
Marca: STEMCELL Technologies 15022
Immunodensity isolation of untouched CD4+ T cells
  • The RosetteSep™ Human CD4+ T Cell Enrichment Cocktail is designed to isolate CD4+ T cells from whole blood by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing non-CD4+ T cells and glycophorin A on red blood cells (RBCs)
  • When centrifuged over a buoyant density medium such as RosetteSep™ DM-L (Catalog #15705) or Lymphoprep™ (Catalog #07801), the unwanted cells pellet along with the RBCs
  • The purified CD4+ T cells are present as a highly enriched population at the interface between the plasma and the buoyant density medium
Specifica
Tipo de célula T Cells, T Cells, CD4+
Para utilizar con (aplicación) Cell Isolation
Cantidad 40 mL de sangre completa
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.