missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies RosetteSep™ CTC Enrichment Cocktail Containing Anti-CD56

Código de producto. p-7217781
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mL de sangre completa
40 mL de sangre completa
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad unitSize
17127681 40 mL de sangre completa 1 set
17187681 200 mL de sangre completa 1 set
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17127681

Marca: STEMCELL Technologies 15137

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Immunodensity isolation of untouched circulating tumor cells

  • The RosetteSep™ CTC Enrichment Cocktail Containing Anti-CD56 is designed to enrich circulating epithelial tumor cells from fresh whole blood by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing CD3, CD14, CD16, CD19, CD38, CD45, CD56, CD61, CD66b and glycophorin A on red blood cells (RBCs)
  • When centrifuged over a density gradient medium such as Lymphoprep™ (Catalog #07801), the unwanted cells pellet along with the RBCs
  • The purified tumor cells are present as a highly enriched population at the interface between the plasma and the density gradient medium
  • This cocktail is compatible with breast cancer samples
  • If you are working with small-cell carcinoma samples, including lung cancer samples, use the RosetteSep™ CTC Enrichment Cocktail Containing Anti-CD36 (Catalog #15127)

Especificaciones

Tipo de célula Cancer Cells and Cell Lines
Para utilizar con (aplicación) Cell Isolation
Cantidad 40 mL de sangre completa
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.