Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rosa de Bengala, 85 %, puro, de gran pureza, tinción biológica
Código de producto. p-29676 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 GR
25 g
5 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10571441 1 g Frasco de vidrio 1 g
10730891 5 g Frasco de vidrio 5 g
10504654 25 g Frasco de vidrio 25 g
13478428 100 g Frasco de vidrio 100 GR
13408438 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10571441 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 189450010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019.644 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-69-9
Fórmula molecular C20H4Cl4I4Na2O5
Peso molecular (g/mol) 1019.644
Número MDL MFCD00005043
Clave InChI DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 87244310
Nombre IUPAC sodio;4,5,6,7-tetracloro-3',6'-dihidroxi-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rose Bengal
Índice de absorción 1.21 to 1.95
Contenido de tinte 80% min.
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Información de solubilidad Solubility in water: soluble (36%).
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 540 to 550nm (in water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 1017.65
Pérdida por secado 10% max. (105°C)
Porcentaje de pureza 85%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Rojo de Burdeos a marrón-rojo
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >92°C
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rose Bengal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2