missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RORC Monoclonal Antibody (OTI3C9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17531964
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17531964 30 μL 30 microlitros
17511964 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17531964 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA809572S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RORC Monoclonal antibody specifically detects RORC in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno RORC
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ATG16L1
N.º de referencia del gen Q676U5
Alias de gen IMD42; Nr1f3; Nuclear receptor ROR-gamma; nuclear receptor RZR-gamma; Nuclear receptor subfamily 1 group F member 3; RAR related orphan receptor C; RAR-related orphan nuclear receptor variant 2; RAR-related orphan receptor C; RAR-related orphan receptor C, isoform a; RAR-related orphan receptor gamma; retinoic acid-binding receptor gamma; retinoid-related orphan receptor gamma; retinoid-related orphan receptor-gamma; RORC; RORG; RORgamma; RZRG; RZR-GAMMA; Thor; Thymus orphan receptor; TOR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-277 of human ATG16L produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55054
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.