missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RORA Monoclonal Antibody (OTI2E8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200016225
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17502143 30 μL 30 microlitros
17582133 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17502143

Marca: Origene Technologies TA803200S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RORA Monoclonal antibody specifically detects RORA in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno RORA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PLA2G6
N.º de referencia del gen O60733
Alias de gen 9530021D13Rik; nmf267; NR1F1; Nuclear receptor ROR-alpha; nuclear receptor RZR-alpha; Nuclear receptor subfamily 1 group F member 1; RAR related orphan receptor A; RAR-related orphan receptor A; RAR-related orphan receptor alpha; retinoic acid receptor-related orphan receptor alpha; retinoid-related orphan receptor alpha; retinoid-related orphan receptor-alpha; ROR Alpha; ROR1; ROR2; ROR3; Rora; Roralpha; ROR-alpha; RORalpha1; RZRA; RZR-ALPHA; sg; staggerer; thyroid hormone nuclear receptor alpha variant 4; tmgc26; transcription factor RZR-alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 490-752 of human PLA2G6 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8398
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.