missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROR1 Antibody (zilovertamab) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30174522
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30174522 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30174522

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328157JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

ROR1 Monoclonal antibody specifically detects ROR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ROR1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon zilovertamab
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.10.1, MGC99659, neurotrophic tyrosine kinase receptor-related 1, Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 1, NTRKR1dJ537F10.1, receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1, tyrosine-protein kinase transmembrane receptor ROR1
Especie del huésped Human
Inmunógeno ROR1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4919
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.