missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ROR1 Antibody (02) [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30042948
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30042948 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30042948 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP330735H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ROR1 Monoclonal antibody specifically detects ROR1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ROR1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 02
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.7.10.1, MGC99659, neurotrophic tyrosine kinase receptor-related 1, Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 1, NTRKR1dJ537F10.1, receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1, tyrosine-protein kinase transmembrane receptor ROR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human ROR1 (RefSeq#: NP_005003.2; Met1-Glu403)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4919
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.