missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ropitoin, MedChemExpress

Código de producto. 16422508
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16422508 5 mg 5 miligramos
16483289 1 mg 1 miligramo
16430806 20 mg 20 miligramos
16410309 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16422508

Marca: Medchem Express HYU00274

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ropitoin (TR 2985) is a novel antiarrhythmic drug.

Ropitoin (TR 2985) is a novel antiarrhythmic drug.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ropitoin
CAS 56079-81-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H33N3O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo TR 2985
SMILES O=C1N(CCCN2CCC(C3=CC=CC=C3)CC2)C(C(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)N1)=O
Peso molecular (g/mol) 483.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.6
Porcentaje de pureza 95.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.