Learn More
Ropinirole hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Ropinirole (SKF 101468) hydrochloride is an orally active, potent D3/D2 receptor agonist with a Ki of 29 nM for D2 receptor. Ropinirole hydrochloride has pEC50s of 7.4, 8.4 and 6.8 for hD2, hD3 and hD4 receptors, respectively. Ropinirole hydrochloride has no affinity for the D1 receptors. Ropinirole hydrochloride has the potential for Parkinson's disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ropinirole hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 91374-20-8 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H25ClN2O |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Sinónimo | SKF 101468 hydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (336.88 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (56.16 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |