missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rolziracetam, MedChemExpress

Código de producto. p-200098618
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16497647 5 mg 5 miligramos
16454898 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16497647

Marca: Medchem Express HY119602

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Rolziracetam is a nootropic drug of the racetam family and improves short-term memory in rats and monkeys.

Rolziracetam is a nootropic drug of the racetam family and improves short-term memory in rats and monkeys.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Rolziracetam
CAS 18356-28-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H9NO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo CI-911
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (718.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CCC(CC2)N1C2=O
Peso molecular (g/mol) 139.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.15
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.