Descripción
Elija cajones deslizantes Thermo Scientific™ de acero inoxidable como una cómoda alternativa a los estantes de rejilla. Esta es una opción para refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific™.
- Cajones de acero inoxidable
- Ajustables con extensión completa
Información para pedidos:
- Se instalan en fábrica y deben especificarse al realizar el pedido del refrigerador.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cajón SS adicional |
| Capacidad (imperial) | 29,2 pies cúb. |
| Capacidad (métrico) | 826 L |
| Cajones | Acero inoxidable |
| N.º de cajones | 1 |
| Para utilizar con (equipo) | Refrigeradores y congeladores de 826 l |