Learn More
Thermo Scientific™ Cajones deslizantes
Código de producto. 15383985 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Cajón SS adicional
Juego de cajones Totalmente de acero inoxidable
Capacidad (imperial):
11,5 pies cúb.
23,3 pies cúb.
29,2 pies cúb.
78,8 pies cúb.
N.º de cajones:
1
6
7
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Tipo Capacidad (imperial) N.º de cajones unitSize
15383985 Cajón SS adicional 78,8 pies cúb. 1 cada uno
13493918 Juego de cajones Totalmente de acero inoxidable 23,3 pies cúb. 6 paquete de 6
17798044 Cajón SS adicional 29,2 pies cúb. 1 cada uno
13203219 Juego de cajones Totalmente de acero inoxidable 11,5 pies cúb. 7 1 unidad
4 options
Código de producto. 15383985
Marca: Thermo Scientific™ 6702
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija cajones deslizantes Thermo Scientific™ de acero inoxidable como una cómoda alternativa a los estantes de rejilla de los refrigeradores.
Elija cajones deslizantes Thermo Scientific™ de acero inoxidable como una cómoda alternativa a los estantes de rejilla. Esta es una opción para refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific™.
  • Cajones de acero inoxidable
  • Ajustables con extensión completa
Información para pedidos:
Se instalan en fábrica y deben especificarse al realizar el pedido del refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cajón SS adicional
Capacidad (imperial) 78,8 pies cúb.
Capacidad (métrico) 2231 L
Cajones Acero inoxidable (cajón)
N.º de cajones 1
Para utilizar con (equipo) 659, 1447 y 2231 l (23,3, 51,1 y 78,8 pies cúb.)
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.