Learn More
Thermo Scientific™ Cajones deslizantes
Código de producto. 13493918 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Cajón SS adicional
Juego de cajones Totalmente de acero inoxidable
Capacidad (imperial):
11,5 pies cúb.
23,3 pies cúb.
29,2 pies cúb.
78,8 pies cúb.
N.º de cajones:
1
6
7
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Tipo Capacidad (imperial) N.º de cajones unitSize
13493918 Juego de cajones Totalmente de acero inoxidable 23,3 pies cúb. 6 paquete de 6
15383985 Cajón SS adicional 78,8 pies cúb. 1 cada uno
17798044 Cajón SS adicional 29,2 pies cúb. 1 cada uno
13203219 Juego de cajones Totalmente de acero inoxidable 11,5 pies cúb. 7 1 unidad
4 options
Código de producto. 13493918
Marca: Thermo Scientific™ 6699
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija cajones deslizantes Thermo Scientific™ de acero inoxidable como una cómoda alternativa a los estantes de rejilla de los refrigeradores.
Elija cajones deslizantes Thermo Scientific™ de acero inoxidable como una cómoda alternativa a los estantes de rejilla. Esta es una opción para refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific™.
  • Cajones de acero inoxidable
  • Ajustables con extensión completa
Información para pedidos:
Se instalan en fábrica y deben especificarse al realizar el pedido del refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Juego de cajones Totalmente de acero inoxidable
Capacidad (imperial) 23,3 pies cúb.
Capacidad (métrico) 659 L
Cajones Acero inoxidable
N.º de cajones 6
Para utilizar con (equipo) Refrigeradores y congeladores 23,3 pies cúb. (659L)