Learn More
Brady™ Marcadores de rollo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Directivas europeas 67/548 y 88/379 |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | Verde |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Marcador de rollo |
| Mostrar texto | Agua |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Idiomas | French |
| N.° por paquete | 505 Markers/Roll |
| Mostrar más |