Learn More
Brady™ Marcadores de rollo
Código de producto. 11745573
Change view
Click to view available options
Mostrar texto:
Agua
Agua/fuego
Aire
Destiladores
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
33 m x 100 mm x 150 mm
33 m x 100 mm x 60 mm
Altura del carácter (métrico):
8 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Mostrar texto Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Altura del carácter (métrico) unitSize
11745573 Aire 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rollo
11755573 Aire 33 m x 100 mm x 150 mm 13 mm 1 rollo
11775573 Destiladores 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rollo
11765573 Agua 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rollo
11735573 Agua/fuego 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rollo
5 options
Código de producto. 11745573
Marca: Brady™ 226383
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directivas europeas 67/548 y 88/379
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color Azul
Formato Rollo
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de rollo
Mostrar texto Aire
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad
Idiomas French
N.° por paquete 505 Markers/Roll
Cantidad 505/paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +284°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +140°C
Grosor (imperial) 0.0047 in.
Grosor (métrico) 0.119 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 100 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33 m x 100 mm x 60 mm
Longitud (imperial) 108.27 ft.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 3.94 in.
Anchura (métrico) 100 mm
Altura (imperial) 2.36 in.
Altura del carácter (imperial) 0.31 in.
Altura (métrico) 100 mm
Altura del carácter (métrico) 8 mm
Alternate Part Number PMFL-AIR-BL3-RLL090