Learn More
Brady™ Marcadores de rollo
Código de producto. 11735573
Change view
Click to view available options
Mostrar texto:
Agua
Agua/fuego
Aire
Destiladores
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
33 m x 100 mm x 150 mm
33 m x 100 mm x 60 mm
Altura del carácter (métrico):
8 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Mostrar texto Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Altura del carácter (métrico) unitSize
11735573 Agua/fuego 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rollo
11755573 Aire 33 m x 100 mm x 150 mm 13 mm 1 rollo
11745573 Aire 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rollo
11775573 Destiladores 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rollo
11765573 Agua 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rollo
5 options
Código de producto. 11735573
Marca: Brady™ 226293
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directivas europeas 67/548 y 88/379
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color Rojo
Formato Rollo
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de rollo
Mostrar texto Agua/fuego
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad
Idiomas French
N.° por paquete 505 Markers/Roll
Cantidad 505/paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +284°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +140°C
Grosor (imperial) 0.0047 in.
Grosor (métrico) 0.119 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 100 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33 m x 100 mm x 60 mm
Longitud (imperial) 108.27 ft.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 3.94 in.
Anchura (métrico) 100 mm
Altura (imperial) 2.36 in.
Altura del carácter (imperial) 0.31 in.
Altura (métrico) 100 mm
Altura del carácter (métrico) 8 mm
Alternate Part Number PMFL-EAUINCENDIE-RD3-RLL090