Learn More
3M™ Absorbente en rollo Indus
Código de producto. 11777184
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
46 m x 40 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11777184 46 m x 40 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11777184
Marca: 3M™ 7000001950
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Información de órdenes
DimensionsLxW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Absorbente en rollo Indus 46 m x 40 cm
Dimensiones (L x An) 46 m x 40 cm