Learn More
Rolitetracycline, MedChemExpress
Código de producto. p-200101469
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16489967 5 mg 5 miligramos
16467488 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16489967
Marca: Medchem Express HY18257
MedChemExpress Rolitetracycline, a derivative of tetracycline, is a broad-spectrum antibiotic. Rolitetracyclin has a role as a protein synthesis inhibitor, an antiprotozoal drug and a prodrug.
Rolitetracycline, a derivative of tetracycline, is a broad-spectrum antibiotic. Rolitetracyclin has a role as a protein synthesis inhibitor, an antiprotozoal drug and a prodrug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rolitetracycline
CAS 751-97-3
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H33N3O8
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (18.95 mM; Need ultrasonic and warming) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])[C@](C)(O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)NCN5CCCC5
Peso molecular (g/mol) 527.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.57
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation