missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rolapitant, MedChemExpress

Código de producto. 16486536
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16486536 100 mg 100 miligramos
16492287 50 mg 50 miligramos
16463436 25 mg 25 miligramos
16416158 10 mg 10 miligramos
16408757 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16486536

Marca: Medchem Express HY14751

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Rolapitant (SCH619734) is a potent, selective, long-acting and orally active neurokinin 1 (NK1) receptor antagonist with a Ki of 0.66 nM. Rolapitant does not interact with CYP3A4. Rolapitant shows potent anti-emetic activity in a ferret emesis model.

Rolapitant (SCH619734) is a potent, selective, long-acting and orally active neurokinin 1 (NK1) receptor antagonist with a Ki of 0.66 nM. Rolapitant does not interact with CYP3A4. Rolapitant shows potent anti-emetic activity in a ferret emesis model.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Rolapitant
CAS 552292-08-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26F6N2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo SCH619734
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (59.94 mM)
SMILES C[C@@](C1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1)([H])OC[C@@]2(C3=CC=CC=C3)CC[C@@](CCC4=O)(N4)CN2
Peso molecular (g/mol) 500.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.48
Porcentaje de pureza 98.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.