missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Roflumilast N-oxide, MedChemExpress

Código de producto. 16483108
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16483108 10 mg 10 miligramos
16462626 25 mg 25 miligramos
16449666 50 mg 50 miligramos
16425847 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16483108

Marca: Medchem Express HY100639

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Roflumilast N-oxide is a PDE type 4 inhibitor.

Roflumilast N-oxide is a PDE type 4 inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Roflumilast N-oxide
CAS 292135-78-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14Cl2F2N2O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (596.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=C(Cl)C=N(C=C1Cl)=O)C2=CC=C(OC(F)F)C(OCC3CC3)=C2
Peso molecular (g/mol) 419.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.21
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.